2-Chlor-4,8-dimethylchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931562-1G
OR931562-5G
APOSOR931562-1GEA
36.4
EUR
APOSOR931562-1G
APOSOR931562-5G
2-Chlor-4,8-dimethylchinolin 98%
2-Chloro-4,8-dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₀ClN Molecular Weight: 191.66 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00760267 CAS-Nummer: 3913-17-5 |