[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-yliden](chlor)kupfer 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR931916-1G OR931916-5G OR931916-25G
APOSOR931916-1GEA 0 EUR
APOSOR931916-1G APOSOR931916-5G APOSOR931916-25G
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-yliden](chlor)kupfer 95%
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
Formel: C₂₇H₃₆ClCuN₂
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09264276
CAS-Nummer: 578743-87-0