4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931925-1G
OR931925-5G
APOSOR931925-1GEA
101
EUR
APOSOR931925-1G
APOSOR931925-5G
4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine 98%
4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine
Formel:
C₇H₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 189.05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11046809 CAS-Nummer: 7043-09-6 |