Methyl-1-naphthylacetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 1-Naphthaleneacetate, 1-Naphthaleneacetic Acid Methyl Ester
OR931999-100G
APOSOR931999-100GEA 62.5 EUR
APOSOR931999-100G
Methyl-1-naphthylacetat 97%
Methyl-1-naphthaleneacetate
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Molecular Weight: 200,24 g/mol
Siedepunkt: 160…162 °C/5,25mmHg
Dichte: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004045
CAS-Nummer: 2876-78-0