3,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 1-(3,4-Dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 3,4-Dichlorphenylhydrazin Hydrochlorid
OR9320-25G OR9320-100G
APOSOR9320-25GEA 31.9 EUR
APOSOR9320-25G APOSOR9320-100G
3,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid 97%
3,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₇Cl₃N₂
Molecular Weight: 213.49 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012937
CAS-Nummer: 19763-90-7
EINECS: 243-278-0