6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Methyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one, 6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-ol
OR932092-1G
OR932092-5G
APOSOR932092-1GEA
43.5
EUR
APOSOR932092-1G
APOSOR932092-5G
6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one 95%
6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formel:
C₇H₆N₂OS Molecular Weight: 166.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01570294 CAS-Nummer: 108831-66-9 |