4-Phenyl-3-butin-2-on 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932117-5G
APOSOR932117-5GEA 106 EUR
APOSOR932117-5G
4-Phenyl-3-butin-2-on 95%
4-Phenyl-3-butin-2-on
Formel: C₁₀H₈O
Molecular Weight: 144,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008776
CAS-Nummer: 1817-57-8