m-Tolylacetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932170-100G OR932170-25G
APOSOR932170-100GEA 299 EUR
APOSOR932170-100G APOSOR932170-25G
m-Tolylacetat 95%
m-Tolylacetat
Formel: C₉H₁₀O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041910
CAS-Nummer: 122-46-3