(2-Bromoethyl)phosphonic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932215-1G OR932215-5G
APOSOR932215-1GEA 150 EUR
APOSOR932215-1G APOSOR932215-5G
(2-Bromoethyl)phosphonic acid 95%
(2-Bromoethyl)phosphonic acid
Formel: C₂H₆BrO₃P
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013957
CAS-Nummer: 999-82-6