1-Bromo-3,3-dimethylbutane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932225-100G
APOSOR932225-100GEA 120 EUR
APOSOR932225-100G
1-Bromo-3,3-dimethylbutane 98%
1-Bromo-3,3-dimethylbutane
Formel: C₆H₁₃Br
Molecular Weight: 165,07 g/mol
Siedepunkt: 134…140 °C
Dichte: 1,1556 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00060844
CAS-Nummer: 1647-23-0
UN: 1993
ADR: 3,III