3-Chlor-5-methylbenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932275-5G
APOSOR932275-5GEA 72.5 EUR
APOSOR932275-5G
3-Chlor-5-methylbenzonitril 97%
3-Chlor-5-methylbenzonitril
Formel: C₈H₆ClN
Molecular Weight: 151,59 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800704
CAS-Nummer: 189161-09-9