6-Bromoquinazolin-4-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR932284-5G
APOSOR932284-5GEA
130
EUR
APOSOR932284-5G
6-Bromoquinazolin-4-amine 98%
6-Bromoquinazolin-4-amine
Formel:
C₈H₆BrN₃ Molecular Weight: 224,0600 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02228849 CAS-Nummer: 21419-48-7 |