Isoamyl angelate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932335-25G OR932335-5G
APOSOR932335-25GEA 400 EUR
APOSOR932335-25G APOSOR932335-5G
Isoamyl angelate 95%
Isoamyl angelate
Formel: C₁₀H₁₈O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00213789
CAS-Nummer: 10482-55-0