Isopropyl methanesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932406-100G
APOSOR932406-100GEA 151 EUR
APOSOR932406-100G
Isopropyl methanesulphonate 97%
Isopropyl methanesulphonate
Formel: C₄H₁₀O₃S
Molecular Weight: 138,181 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047802
CAS-Nummer: 926-06-7