2,1-Benzisoxazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Anthranil, Benzo[c]isoxazole, 2,1-Benzisoxazole
OR932514-5G
APOSOR932514-5GEA
111
EUR
APOSOR932514-5G
2,1-Benzisoxazol 98%
2,1-Benzisoxazole
Formel:
C₇H₅NO Molecular Weight: 119,1207 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005806 CAS-Nummer: 271-58-9 |