2,5-Dichloro-4-methoxypyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932533-10G OR932533-1G OR932533-5G
APOSOR932533-10GEA 377 EUR
APOSOR932533-10G APOSOR932533-1G APOSOR932533-5G
2,5-Dichloro-4-methoxypyrimidine 97%
2,5-Dichloro-4-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11858598
CAS-Nummer: 5750-74-3