trans-1,4-Cyclohexanediol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932554-1G OR932554-5G
APOSOR932554-1GEA 0 EUR
APOSOR932554-1G APOSOR932554-5G
trans-1,4-Cyclohexanediol 97%
trans-1,4-Cyclohexanediol
Formel: C₆H₁₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063612
CAS-Nummer: 6995-79-5