1,2-Diphenylethylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
alpha-Benzylbenzylamine, 1-Amino-1,2-diphenylethane
OR932559-25G
OR932559-5G
APOSOR932559-25GEA
877
EUR
APOSOR932559-25G
APOSOR932559-5G
1,2-Diphenylethylamin 97%
1,2-Diphenylethylamin
Formel:
C₁₄H₁₅N Molecular Weight: 197,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008063 CAS-Nummer: 25611-78-3 |