2,2'-Dipyrrolylmethane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Di(1H-pyrrol-2-yl)methane
OR932562-1G
OR932562-5G
OR932562-10G
APOSOR932562-1GEA
50.9
EUR
APOSOR932562-1G
APOSOR932562-5G
APOSOR932562-10G
2,2'-Dipyrrolylmethane 95%
2,2'-Dipyrrolylmethane
Formel:
C₉H₁₀N₂ Siedepunkt: 120 °C/2,25mmHg Schmelzpunkt: 74 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03931560 CAS-Nummer: 21211-65-4 |