4-Chloro-2-methylthieno[2,3-d]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932569-250MG
APOSOR932569-250MGEA 119 EUR
APOSOR932569-250MG
4-Chloro-2-methylthieno[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Chloro-2-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₇H₅ClN₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03028468
CAS-Nummer: 56843-79-9