4-Benzoylbutyric acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932647-100G
OR932647-25G
OR932647-5G
APOSOR932647-100GEA
0
EUR
APOSOR932647-100G
APOSOR932647-25G
APOSOR932647-5G
4-Benzoylbutyric acid 95%
4-Benzoylbutyric acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004411 CAS-Nummer: 1501-05-9 |