2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-Chloropyrimidine-5-carbaldehyde
OR932805-1G OR932805-250MG OR932805-5G
APOSOR932805-1GEA 98.6 EUR
APOSOR932805-1G APOSOR932805-250MG APOSOR932805-5G
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 95%
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde
Formel: C₅H₃ClN₂O
Molecular Weight: 142,55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10696891
CAS-Nummer: 933702-55-7