2-(3-Chlorpropyl)-1,3-dioxolan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(3-chloropropyl)-1,3-dioxolane, 4-Chlorobutyraldehyde ethylene Acetal
OR932809-1G OR932809-25G OR932809-5G
APOSOR932809-1GEA 139 EUR
APOSOR932809-1G APOSOR932809-25G APOSOR932809-5G
2-(3-Chlorpropyl)-1,3-dioxolan 95%
2-(3-Chlorpropyl)-1,3-dioxolan
Formel: C₆H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 150.6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043135
CAS-Nummer: 16686-11-6