4-(4-Bromophenyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Boc-4-(4-bromophenyl)-4-carboxypiperidine
OR932876-1G OR932876-250MG OR932876-500MG
APOSOR932876-1GEA 411 EUR
APOSOR932876-1G APOSOR932876-250MG APOSOR932876-500MG
4-(4-Bromophenyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carboxylic acid 97%
4-(4-Bromophenyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₇H₂₂BrNO₄
Molecular Weight: 384,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226814
CAS-Nummer: 1076197-05-1