Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
TBTA, Tris((1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl)amine
OR932877-1G
OR932877-250MG
OR932877-5G
APOSOR932877-1GEA
157
EUR
APOSOR932877-1G
APOSOR932877-250MG
APOSOR932877-5G
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Formel:
C₃₀H₃₀N₁₀ Molecular Weight: 530,64 g/mol Schmelzpunkt: 132…143 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD09265124 CAS-Nummer: 510758-28-8 |