3,3-Dimethylpiperidin-4-one hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932950-1G OR932950-250MG
APOSOR932950-1GEA 108 EUR
APOSOR932950-1G APOSOR932950-250MG
3,3-Dimethylpiperidin-4-one hydrochloride 95%
3,3-Dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
Formel: C₇H₁₄ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11043097
CAS-Nummer: 648921-37-3