Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933048-1G OR933048-5G
APOSOR933048-1GEA 81.2 EUR
APOSOR933048-1G APOSOR933048-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one 96%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
Formel: C₆H₅N₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09746272
CAS-Nummer: 29274-23-5