4-(2-Thienyl)pyrimidine-2-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
OR9331-1G
OR9331-250MG
OR9331-500MG
OR9331-5G
OR9331-10G
OR9331-25G
APOSOR9331-1GEA
78.3
EUR
APOSOR9331-1G
APOSOR9331-250MG
APOSOR9331-500MG
APOSOR9331-5G
APOSOR9331-10G
APOSOR9331-25G
4-(2-Thienyl)pyrimidine-2-thiol
4-(2-Thienyl)pyrimidine-2-thiol
Formel:
C₈H₆N₂S₂ Molecular Weight: 194,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085173 CAS-Nummer: 175202-75-2 |