4-Chlor-6-nitro-m-kresol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933125-1G OR933125-25G OR933125-5G
APOSOR933125-1GEA 132 EUR
APOSOR933125-1G APOSOR933125-25G APOSOR933125-5G
4-Chlor-6-nitro-m-kresol 95%
4-Chlor-6-nitro-m-kresol
Formel: C₇H₆ClNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007114
CAS-Nummer: 7147-89-9