Piperidine-1-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933169-25G
APOSOR933169-25GEA 282 EUR
APOSOR933169-25G
Piperidine-1-sulphonyl chloride 97%
Piperidine-1-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₁₀ClNO₂S
Molecular Weight: 183,65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03250329
CAS-Nummer: 35856-62-3