6-Methyl-2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9333-1G
APOSOR9333-1GEA 243 EUR
APOSOR9333-1G
6-Methyl-2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinol
6-Methyl-2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinol
Formel: C₁₀H₉N₃O
Molecular Weight: 187,2 g/mol
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00114146
CAS-Nummer: 55417-80-6