p-Toluidiniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Toluidin Hydrochlorid, 4-Methylanilin Hydrochlorid, p-Toluidin Hydrochlorid, 4-Toluidin HCl, 4-Aminotoluol Hydrochlorid, 4-Methylanilin HCl, p-Toluidin HCl, 4-Aminotoluol HCl
OR933321-100G OR933321-1KG OR933321-500G
APOSOR933321-100GEA 125 EUR
APOSOR933321-100G APOSOR933321-1KG APOSOR933321-500G
p-Toluidiniumchlorid 97%
p-Toluidiniumchlorid
Formel: C₇H₁₀ClN
Molecular Weight: 143.62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035497
CAS-Nummer: 540-23-8