2-(Ammoniooxy)propanchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
O-propan-2-ylhydroxylamine hydrochloride, O-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
OR933332-10G
OR933332-1G
OR933332-5G
APOSOR933332-10GEA
945
EUR
APOSOR933332-10G
APOSOR933332-1G
APOSOR933332-5G
2-(Ammoniooxy)propanchlorid 98%
2-(Ammoniooxy)propanchlorid
Formel:
C₃H₁₀ClNO Molecular Weight: 111.5706 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00231457 CAS-Nummer: 4490-81-7 UN: 3261 ADR: 8 III |