2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933369-1G
OR933369-250MG
APOSOR933369-1GEA
708
EUR
APOSOR933369-1G
APOSOR933369-250MG
2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol 95%
2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol
Formel:
C₅H₃ClN₂O₃ Molecular Weight: 174.5400 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07778466 CAS-Nummer: 629655-23-8 |