5-Norbornene-2,3-dimethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3-Bis(hydroxymethyl)-5-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dimethanol
OR933395-1G
OR933395-5G
APOSOR933395-1GEA
75.4
EUR
APOSOR933395-1G
APOSOR933395-5G
5-Norbornene-2,3-dimethanol 95%
5-Norbornene-2,3-dimethanol
Formel:
C₉H₁₄O₂ Molecular Weight: 154.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00474435 CAS-Nummer: 85-39-2 |