(1H-Pyrrol-2-yl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR933425-1G OR933425-250MG OR933425-5G
APOSOR933425-1GEA 116 EUR
APOSOR933425-1G APOSOR933425-250MG APOSOR933425-5G
(1H-Pyrrol-2-yl)methanamine hydrochloride
(1H-Pyrrol-2-yl)methanamine hydrochloride
Formel: C₅H₉ClN₂
Schmelzpunkt: 120…140 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD20037390
CAS-Nummer: 1351479-09-8