3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9335-1G OR9335-250MG
APOSOR9335-1GEA 65.4 EUR
APOSOR9335-1G APOSOR9335-250MG
3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇N₃O₂
Schmelzpunkt: 194…195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00665859
CAS-Nummer: 20583-31-7