1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9338-1G OR9338-5G
APOSOR9338-1GEA 371 EUR
APOSOR9338-1G APOSOR9338-5G
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine 95+%
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine
Formel: C₁₁H₁₁N₃
Molecular Weight: 185.23 g/mol
Schmelzpunkt: 156…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203189
CAS-Nummer: 387358-40-9
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable