3-Chlor-o-anisidin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloro-2-methoxyaniline
OR9341-1G
OR9341-25G
OR9341-5G
APOSOR9341-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9341-1G
APOSOR9341-25G
APOSOR9341-5G
3-Chlor-o-anisidin 95+%
3-Chlor-o-anisidin
Formel:
C₇H₈ClNO Molecular Weight: 157.6 g/mol Siedepunkt: 246 °C Dichte: 1.231 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060607 CAS-Nummer: 51114-68-2 |