5-Chlor-2-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9343-1G OR9343-5G
APOSOR9343-1GEA 139 EUR
APOSOR9343-1G APOSOR9343-5G
5-Chlor-2-pyridinboronsäure
5-Chloro-2-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BClNO₂
Molecular Weight: 157,36 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368862
CAS-Nummer: 652148-91-9