4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9344-1G OR9344-250MG
APOSOR9344-1GEA 219 EUR
APOSOR9344-1G APOSOR9344-250MG
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Formel: C₁₂H₁₁BrO₄
Schmelzpunkt: 214…216 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011570
CAS-Nummer: 88404-25-5