2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9352-1G OR9352-5G
APOSOR9352-1GEA 176 EUR
APOSOR9352-1G APOSOR9352-5G
2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 190,20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00269632
CAS-Nummer: 874605-59-1