2,4-Dimethyl-5-thiazolcarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dimethylthiazole-5-carboxylic acid
OR9354-1G
OR9354-10G
OR9354-5G
APOSOR9354-1GEA
82.9
EUR
APOSOR9354-1G
APOSOR9354-10G
APOSOR9354-5G
2,4-Dimethyl-5-thiazolcarbonsäure 98%
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₆H₇NO₂S Molecular Weight: 157.1900 g/mol Schmelzpunkt: 233…235 °C (Zers.) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00052943 CAS-Nummer: 53137-27-2 |