Dibenzothiophen-4-boronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Dibenzothiopheneboronic acid
OR9356-100G OR9356-25G OR9356-5G
APOSOR9356-100GEA 227 EUR
APOSOR9356-100G APOSOR9356-25G APOSOR9356-5G
Dibenzothiophen-4-boronsäure 97%
Dibenzothiophen-4-boronsäure
Formel: C₁₂H₉BO₂S
Molecular Weight: 228,08 g/mol
Schmelzpunkt: 327…330 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318182
CAS-Nummer: 108847-20-7