2-Chlor-3-pyridinboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-3-pyridinylboronsäure, 2-Chlorpyridin-3-boronsäure
OR9357-100G OR9357-25G OR9357-5G
APOSOR9357-100GEA 302 EUR
APOSOR9357-100G APOSOR9357-25G APOSOR9357-5G
2-Chlor-3-pyridinboronsäure 96%
2-Chloro-3-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BClNO₂
Molecular Weight: 157.36 g/mol
Schmelzpunkt: 121 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03094997
CAS-Nummer: 381248-04-0