2-Brom-3-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Brompyridin-3-boronsäure, 2-Brom-3-pyridinylboronsäure
OR9358-25G
APOSOR9358-25GEA 183 EUR
APOSOR9358-25G
2-Brom-3-pyridinboronsäure
2-Bromo-3-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BBrNO₂
Molecular Weight: 201,81 g/mol
Schmelzpunkt: 131…132 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04113805
CAS-Nummer: 452972-08-6