1,5-Dihydroxynaphthalin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,5-Naphthalindiol
OR936200-500G
APOSOR936200-500GEA
55.1
EUR
APOSOR936200-500G
1,5-Dihydroxynaphthalin 98%
1,5-Dihydroxynaphthalin
Formel:
C₁₀H₈O₂ Molecular Weight: 160,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003980 CAS-Nummer: 83-56-7 |