1-(2-Chlorethyl)pyrrol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrrole
OR936206-1G OR936206-5G
APOSOR936206-1GEA 63.8 EUR
APOSOR936206-1G APOSOR936206-5G
1-(2-Chlorethyl)pyrrol 95%
1-(2-Chloroethyl)pyrrole
Formel: C₆H₈ClN
Molecular Weight: 129,5874 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191330
CAS-Nummer: 77200-24-9