3-Butylacetylaceton 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-n-Butyl-2,4-pentanedione
OR936245-1G
OR936245-25G
OR936245-5G
APOSOR936245-1GEA
132
EUR
APOSOR936245-1G
APOSOR936245-25G
APOSOR936245-5G
3-Butylacetylaceton 98%
3-Butylacetylaceton
Formel:
C₉H₁₆O₂ Molecular Weight: 156,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026235 CAS-Nummer: 1540-36-9 |