1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936250-100G OR936250-1KG OR936250-500G
APOSOR936250-100GEA 21.9 EUR
APOSOR936250-100G APOSOR936250-1KG APOSOR936250-500G
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₁₆O₂
Siedepunkt: 283 °C
Schmelzpunkt: 35 °C
Dichte: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001512
CAS-Nummer: 105-08-8